MABT827
Anti-Dystrophin Antibody, clone 2C6 (MANDYS106)
clone 2C6 (MANDYS106), from mouse
Synonym(e):
Dystrophin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C6 (MANDYS106), monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DMD(1756)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Immunofluorescence Analysis: A represenative lot was employed together with a spectrin antibody in dual immunofluorescent sarcolemma staining for assessing dystrophin levels of muscle fiber cells in muscle biopsies from healthy donors and Becker muscular dystrophy (BMD) patients (Beekman, C., et al. (2014). PLoS One. 9(9):e107494).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Dystrophin in human skeletal muscle myocytes.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable