Merck
AP202P
Sigma-Aldrich
Anti-Ratten-Leichtketten-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat
Chemicon®, from goat
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Leichtketten, die kovalent an ein Paar schwerer Ketten gebunden sind, um ein Antikörpermolekül zu bilden. Die Immunglobulin-Leichtketten kommen in zwei Typen vor: Kappa und Lambda. Die Masse der Leichtketten beträgt etwa 25.000 Dalton pro Mol. Jede Leichtkette besteht aus etwa 250 Aminosäuren. Diese werden in der Regel mit den griechischen Buchstaben „Kappa“ und „Lambda“ bezeichnet. Das Verhältnis zwischen Kappa und Lambda in der Immunglobulin-Population variiert je nach Spezies.
Spezifität
Der Antikörper reagiert stark mit nativen Primärantikörpern, vor allem mit Kappa-Leichtketten. Er ist nicht für den Nachweis von Lambda-Leichtketten geeignet. Der Antikörper reagiert nicht mit der schweren Kette von Ratten-IgG. Der Antikörper wurde im ELISA-Verfahren getestet und adsorbiert, um minimale Kreuzreaktionen mit Immunglobulinen von Rind, Ziege, Pferd, Maus, Mensch, Kaninchen und Schaf zu gewährleisten.
Minimale Kreuzreaktion mit Rind, Ziege, Pferd, Maus, Mensch, Kaninchen und Schaf.
Immunogen
Epitop: Kappa-Leichtkette
Hergestellt aus der gereinigten Ratten-IgG-Leichtkette.
Anwendung
Der Anti-Ratten-Leichtketten-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat, ist ein Antikörper gegen Leichtketten zur Verwendung in ELISA, WB, IC und IH.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Fragmentspezifische sekundäre Antikörper
Western-Blot: 1:5.000–1:100.000 mit chromogenen Substraten
1:10.000–1:200.000 mit ECL-Substraten
ELISA: 1:5.000–1:100.000
Immunhistochemie: 1:500–1:5.000
Immunzytochemie: 1:500–1:5.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Zielbeschreibung
25 kDa
Physikalische Form
Immunaffinitätsgereinigt
Mittels Immunaffinitätschromatographie aufgereinigt. Lyophilisiert in 0,01 M Natriumphosphat, 0,25 M NaCl, pH 7,6. 15 mg/ml BSA als Stabilisator.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Material ist bei 2 °C–8 °C bis zu 12 Monate haltbar. Rekonstituieren Sie das Fläschchen mit destilliertem Wasser (die Zugabe von 0,5 ml Wasser ergibt eine Endkonzentration von 1 mg/ml). Nach der Rekonstitution ist das Produkt als unverdünnte Flüssigkeit bei 2–8 °C sechs Wochen lang im Dunkeln stabil. Für eine längere Lagerung nach der Rekonstitution geben Sie eine gleiche Menge Glycerin hinzu, um eine Endkonzentration von 50 % Glycerin herzustellen und das Produkt anschließend bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufzubewahren. Bitte beachten Sie, dass die Konzentration des Proteins (und der Puffersalze) nach der Zugabe von Glycerin auf die Hälfte der ursprünglichen Konzentration sinkt. Wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen vermeiden. Vor Licht schützen.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Characterisation and prognostic value of tertiary lymphoid structures in oral squamous cell carcinoma.
Wirsing, AM; Rikardsen, OG; Steigen, SE; Uhlin-Hansen, L; Hadler-Olsen, E
BMC Clinical Pathology null
Anna M Wirsing et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37(2), 2449-2459 (2015-09-19)
Staging of oral squamous cell carcinoma is based on the tumour-node-metastasis (TNM) system, which has been deemed insufficient for prognostic purposes. Hence, better prognostic tools are needed to reflect the biological diversity of these cancers. Previously, high numbers of specialized
Shutang Tan et al.
Nature plants, 6(5), 556-569 (2020-05-13)
Directional intercellular transport of the phytohormone auxin mediated by PIN-FORMED (PIN) efflux carriers has essential roles in both coordinating patterning processes and integrating multiple external cues by rapidly redirecting auxin fluxes. PIN activity is therefore regulated by multiple internal and
Anna Maria Wirsing et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 31(6), 910-922 (2018-02-09)
Oral squamous cell carcinomas are associated with a poor prognosis, which may be partly due to functional impairment of the immune response. Lymphocyte recruitment to the tumor site is facilitated by high-endothelial venules, whereas expression of programmed-death ligand 1 (PD-L1)
Christophe Chapard et al.
Molecular cell, 75(2), 224-237 (2019-06-16)
Cohesin entraps sister DNAs within tripartite rings created by pairwise interactions between Smc1, Smc3, and Scc1. Because Smc1/3 ATPase heads can also interact with each other, cohesin rings have the potential to form a variety of sub-compartments. Using in vivo cysteine