SAB4200684
Monoclonal Anti-Uvomorulin/E-Cadherin antibody produced in rat
clone DECMA-1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Arc-1, CD324, CDHE, E-cadherin (epithelial), ECAD, LCAM, UVO, cadherin 1, type 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DECMA-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~120 kDa
Speziesreaktivität
dog, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extract of MDCK cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using MDCK cells
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cdh1(12550)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable