Wichtige Dokumente
MABT198
Sigma-Aldrich
Anti-Connexin-26-Antikörper, Klon 3B12.1
clone 3B12.1, from mouse
Synonym(e):
Gap junction beta-2 protein, Connexin-26, Cx26
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
200
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B12.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GJB2(2706)
Allgemeine Beschreibung
Connexin-2 wird auch bezeichnet als Connexin Gap Junction Beta-2 Protein (GJB2) und Connexin-26 (Cx26). Connexine sind Transmembrankanäle, durch die Materialien mit niedrigem MW von einer Zelle zu einer benachbarten Zelle diffundieren. Aberrantes Connexin-2 kann zu autosomal-rezessiver Taubheit vom Typ 1A (DFNB1A), autosomal-dominanter Taubheit vom Typ 3A (DFNA3A), Vohwinkel-Syndrom (VS), palmoplantarer Keratodermie mit Taubheit (PPKDFN), Keratitis-Ichthyosis-Taubheitssyndrom (KID-Syndrom), Bart-Pumphrey-Syndrom (BPS) und Hystrix-like-Ichthyosis-Taubheit-Syndrom (HID-Syndrom) führen.
Spezifität
Andere Homologien: Maus (92 % Sequenzhomologie).
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem Connexin-26 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Connexin-26-Antikörper (Klon 3B12.1) ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der auf CX26 abzielt und in Western Blotting sowie IHC getestet wurde.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:4000–8000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Connexin-26 in humanem Kolon- und Lebergewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Lungengewebelysat von Ratten.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde Connexin-26 in 10 µg Leber-Gewebelysat der Ratte nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~26 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Gewebelysat aus der Rattenleber
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ming Yang Lee et al.
The Journal of investigative dermatology, 140(5), 1035-1044 (2019-11-11)
Keratitis-ichthyosis-deafness (KID) syndrome is a severe, untreatable condition characterized by ocular, auditory, and cutaneous abnormalities, with major complications of infection and skin cancer. Most cases of KID syndrome (86%) are caused by a heterozygous missense mutation (c.148G>A, p.D50N) in the
Kinga Skieresz-Szewczyk et al.
Cells, 12(13) (2023-07-14)
Connexins are important proteins involved in cell-to-cell communication and cytodifferentiation during renewal and cornification of the multilayered epithelia. So far, there is a lack of reports on this subject in birds' structurally different ortho- and parakeratinized epithelium of the tongue.
Nadine Dilger et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 869-869 (2020-09-29)
In vitro transdifferentiation of patient-derived mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) into neurons is of special interest for treatment of neurodegenerative diseases. Although there are encouraging studies, little is known about physiological modulations during this transdifferentiation process. Here, we focus on the