MABN742
Anti-Neuroligin-1, clone 1C9.1 Antibody
clone 1C9.1, from mouse
Synonym(e):
neuroligin 1, NLGN1, neuroligin-1
Größe auswählen
CHF 400.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 400.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C9.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NLGN1(22871)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Synapsen & Synapsenbiologie
Wachstumskegel & Axonlenkung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Neuroligin-1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable