MABN667
Anti-TRPML3 Antibody, clone N268/18
clone N268/19, from mouse
Synonym(e):
Mucolipin-3
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N268/19, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MCOLN3(55283)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected TRPML3 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TRPML3 in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable