Dokumente
MAB4417
Sigma-Aldrich
Anti-Achaete-scute-Homolog-2-Antikörper, Klon 8F1
clone 8F1, from mouse
Synonym(e):
achaete-scute complex (Drosophila) homolog-like 2, achaete-scute complex homolog 2 (Drosophila), achaete-scute complex homolog-like 2, achaete-scute complex-like 2, achaete-scute complex-like 2 (Drosophila), mammalian achaete/scute homologue 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8F1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ASCL2(430)
Allgemeine Beschreibung
Achaete-scute-Homolog 2 (auch bekannt als Säugetier-Achaete-scute-Homolog 2 oder Mash2) ist ein Kernprotein, das spezifisch in den extravillösen Trophoblasten der sich entwickelnden Plazenta exprimiert wird. Die Entwicklung der Plazenta wird u. a. vom basischen Helix-Loop-Helix-Transkriptionsfaktor Achaete-scute-Homolog 2 kontrolliert, der auch den Hypoxie-induzierbaren Faktor (HIF) bei der Bildung von Spongiotrophoblasten regulieren kann. Die gezielte Mutagenese von Achaete-scute-Homolog 2 führte zu einem Funktionsverlust, der in der Mitte der Gestation in einer höheren embryonalen Lethalität resultierte, die auf eine Fehlfunktion der Plazenta zurückzuführen war, die mit einem Mangel an Spongiotrophoblasten und reduzierten labyrinthinen Trophoblastenschichten in Verbindung stand. Neben der gesunden Entwicklung der Plazenta sind Achaete-scute-Proteine möglicherweise auch an der Bestimmung der neuronalen Vorläufer im zentralen und peripheren Nervensystem beteiligt. Des Weiteren fungiert Achaete-scute-Homolog 2 als Regulator des Schicksals von intestinalen Stammzellen und ist für die Erhaltung der intestinalen Stammzellen des Menschen von hoher Bedeutung (Tanaka, M., et al., (1997) Dev Biol. 190(10):55–65).
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Achaete-scute-Homolog 2.
Immunogen
His-getaggtes rekombinantes Protein, das Achaete-scute-Homolog 2 der Maus entspricht.
Anwendung
Der Anti-Achaete-scute-Homolog-2-Antikörper, Klon 8F1, ist ein Antikörper gegen Achaete-scute-Homolog 2 zur Verwendung in WB und IH.
Immunhistochemie: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde von einem unabhängigen Labor für die Immunzytochemie eingesetzt.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat der humanen Plazenta.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Achaete-scute-Homolog 2 in 10 µg Gewebelysat aus der humanen Plazenta nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~20 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qingyu Wang et al.
Stem cell reports, 15(2), 374-388 (2020-07-11)
Intestinal regeneration is crucial for functional restoration after injury, and nutritional molecules can play an important role in this process. Here, we found that arachidonic acid (AA) serves as a direct proliferation promoter of intestinal epithelial cells that facilitates small
Jie Wang et al.
Oncotarget, 9(34), 23320-23333 (2018-05-29)
Achaete-scute-like 2 (ASCL2) is a transcription factor containing a basic helix-loop-helix (bHLH) domain and is a downstream target of Wnt signaling in intestinal stem cells. Bufalin is the primary active ingredient in Chan Su, a traditional Chinese medicine obtained from
Rosemary Oh-McGinnis et al.
Developmental biology, 351(2), 277-286 (2011-01-18)
Several imprinted genes have been implicated in the regulation of placental function and embryonic growth. On distal mouse chromosome 7, two clusters of imprinted genes, each regulated by its own imprinting center (IC), are separated by a poorly characterized region
Justine Creff et al.
Cell reports, 42(6), 112659-112659 (2023-06-16)
p57Kip2 is a cyclin/CDK inhibitor and a negative regulator of cell proliferation. Here, we report that p57 regulates intestinal stem cell (ISC) fate and proliferation in a CDK-independent manner during intestinal development. In the absence of p57, intestinal crypts exhibit
Kevin C Allan et al.
Cell stem cell, 28(2), 257-272 (2020-10-23)
Mammalian cells respond to insufficient oxygen through transcriptional regulators called hypoxia-inducible factors (HIFs). Although transiently protective, prolonged HIF activity drives distinct pathological responses in different tissues. Using a model of chronic HIF1a accumulation in pluripotent-stem-cell-derived oligodendrocyte progenitors (OPCs), we demonstrate