Merck
MABN1792
Sigma-Aldrich
Anti-Sortilin-Antikörper, Klon F11
clone F11, from mouse
Synonym(e):
Sortilin, 100 kDa NT receptor, Glycoprotein 95, Gp95, Neurotensin receptor 3, NT3, NTR3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
F11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SORT1(6272)
Allgemeine Beschreibung
Sortilin (UniProt Q99523; auch als 100-kDa-NT-Rezeptor, Glykoprotein 95, Gp95, Neurotensin-Rezeptor 3, NT3, NTR3 bekannt) wird beim Menschen vom SORT1-Gen (auch als LDLCQ6, NT3 bekannt, Gen-ID 6272) kodiert. Sortilin gehört zur Familie der Sortierungsrezeptoren, die durch die Vps10p-Domäne, die mit ihrem zehnflügeligen β-Propeller einen tunnelförmigen Hohlraum zum Binden von löslichen Ligand erzeugt, gekennzeichnet ist. Diese Familienmitglieder enthalten auch ein kurzes zytoplasmatisches Ende, das Erkennungsmotive für subzelluläre Sortierungsadapterproteine beherbergt. Sortilin bindet im trans-Golgi-Netzwerk an PCSK9, mit hoher Affinität für HepG2-Zellen. Sort1-Knockout-Mäuse weisen geringe Werte von PCSK9 in Plasma auf und seine subzelluläre Lokalisierung in Hepatozyten ist ebenfalls verändert. Sortilin co-lokalisiert auch mit Amyloidvorläuferprotein (APP) in Neuriten und erleichtert die APP-Verarbeitung zur Erzeugung von sAPPα, möglicherweise durch Optimieren von APP als Substrat für die α-Sekretase-Spaltung. Sortilin wird anfänglich mit einer Signal- (A.S. 1-33) und einer Propeptidsequenz (A.S. 34-77) erzeugt, deren Entfernen den reifen Rezeptor (A.S. 78-831) mit einem großen luminalen/extrazellulären (A.S. 78-555) Abschnitt, einer transmembranen Region (A.S. 756-778) und einem kurzen zytoplasmatischen Ende (A.S. 779-831) erzeugt. Wie auch die anderen Familienmitglieder (MPR und SorLA), befindet Sortilin sich sowohl an der Membran von intrazellulären Vesikeln als auch an der Plasmamembran. Veränderte Sortilin-Expressionen aufgrund von genetischen Varianten von SORT1 beeinträchtigen die Serumwerte von LDL-Cholesterin (LDL-C) und tragen zum LDL-C level quantitative trait locus 6 (LDLCQ6) sowie zur Anfälligkeit für einen Myokardinfarkt bei.
Immunogen
Epitop: Extrazelluläre Domäne
Rekombinantes Protein, das der extrazellulären Domäne von Human-Sortilin entspricht.
Anwendung
Anti-Sortilin-Antikörper, Klon F11 ist ein Antikörper gegen Sortilin zur Verwendung in der Immunhistochemie (Parrafin), Immunzytochemie, Western Blot und ELISA.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies die zelluläre Lokalisierung von endogenem Sortilin in isolierten Hippocampusneuronen aus neugeborenen (P0) Wildtyp-, jedoch nicht in Sort1−/− C57BL/6J-Mäusen nach (Gustafsen, C., et al. (2013). J Neurosci. 33(1):64-71).
Immunzytochemische Analyse: Repräsentative Chargen wiesen die zelluläre Lokalisierung von exogen exprimiertem Sortilin in transfizierten HEK293-Zellen mittels Fluoreszenz-Immunzytochemie nach (Larsen, J.V., et al. (2014). Biochem J. 457(2):277-288; Gustafsen, C., et al. (2013). J Neurosci. 33(1):64-71; Larsen, J.V., et al. (2010). Mol. Cell. Biol. 30(17):4175-4187; Nielsen, M.S., et al. (2007). Mol. Cell. Biol. 27(19):6842-6851).
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge wurde als Nachweisantikörper in einem Sandwich-ELISA verwendet. Eine positive Korrelation bestand zwischen PCSK9 und löslichem Sortilin in Humanserumproben aus gesunden Personen (Gustafsen, C., et al. (2014). Cell Metab. 19(2):310-318).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies eine andere Verteilung von Sortilin als von SorLA in subzellulären Fraktionen, die durch Gradientenzentrifugation erhalten wurden, nach (Nielsen, M.S., et al. (2007). Mol. Cell. Biol. 27(19):6842-6851).
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie an humanem Großhirnrindengewebe.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wies Sortilin in humanem Großhirnrindengewebe nach.
Zielbeschreibung
~91 kDa berechnet
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jean-Christophe Currie et al.
Cancers, 14(8) (2022-04-24)
Sortilin (SORT1) receptor-mediated endocytosis functions were exploited for this new approach for effective and safe treatments of gynecological cancers. Here, high expression of SORT1 was found in >75% of the clinically annotated ovarian and endometrial tumors analyzed by immunohistochemistry. Therefore
Cyndia Charfi et al.
Frontiers in oncology, 11, 760787-760787 (2021-11-10)
Vasculogenic mimicry (VM) is defined as the formation of microvascular channels by genetically deregulated cancer cells and is often associated with high tumor grade and cancer therapy resistance. This microcirculation system, independent of endothelial cells, provides oxygen and nutrients to
Peter Loof Møller et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 652584-652584 (2021-05-04)
Genetic variants in the genomic region containing SORT1 (encoding the protein sortilin) are strongly associated with cholesterol levels and the risk of coronary artery disease (CAD). Circulating sortilin has therefore been proposed as a potential biomarker for cardiovascular disease. Multiple
Peder Madsen et al.
Scientific reports, 9(1), 611-611 (2019-01-27)
SorLA and Sortilin are multifunctional receptors involved in endocytosis and intracellular sorting of different and unrelated ligands. SorLA has recently attracted much attention as a novel strong risk gene for Alzheimer's disease, and much effort is currently being put into