Wichtige Dokumente
407951
Millipore
Ionomycin, freie Säure, Streptomyces conglobatus in Lösung
Synonym(e):
Ionomycin, freie Säure, Streptomyces conglobatus in Lösung
Größe auswählen
1 MG
CHF 175.00
CHF 175.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 175.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H72O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
709.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.76
CHF 175.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥90% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solution
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
clear colorless to slight yellow
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33?,36+,37?,39-,40+,41+/m1/s1
InChIKey
PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N
Allgemeine Beschreibung
Hochspezifisch für zweiwertige Kationen (Ca2+ >; Mg2+ >;> Sr2+ = Ba2+). Wirksamer als das Antibiotikum A23187 als mobiler Ionenträger für Ca2+. Bildet einen Komplex mit Ca2+ zwischen pH 7 und 9,5, was eine signifikante Absorption im UV-Bereich verursacht; im Gegensatz zu A23187 (Best.-Nr. 100105) ist es nicht fluoreszierend. Nützlich für Studien des Ca2+-Transports durch biologische Membranen und die Messung des zytoplasmatischen freien Ca2+. Induziert eine apoptotische neuronale Degeneration in embryonalen kortikalen Neuronen. Induziert außerdem einen Zellzyklus-Stillstand im G1-Intervall von reifen Burkitt-Lymphom-Zelllinien.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Mobiler Ionenträger für Ca2+
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Eine 5 mM Lösung (1 mg/282 µ;l) Ionomycin, freie Säure, Streptomyces conglobatus (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-407950&;#124;[/islink]">;407950<;/A>;) in DMSO.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Aagaard-Tillery, K.M. und Jelinek, D.F. 1995. J. Immunol.155, 3297.
Takei, N. und Endo, Y. 1994. Brain Res. 652, 65.
Dupuy d’;Angeac, A. et al. 1993. J. Cell Physiol.154, 44.
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Kuznetsov, G., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 3932.
Toeplitz, B.K., et al. 1979. J. Am. Chem. Soc.101, 3344.
Liu, C.M. und Hermann, T.E. 1978. J. Biol. Chem.253, 5892.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Beibei Wu et al.
Cell reports, 36(8), 109603-109603 (2021-08-26)
Sustained activation of the Ca2+-release-activated Ca2+ (CRAC) channel is pivotal for effector T cell responses. The mechanisms underlying this sustainability remain poorly understood. We find that plasma membrane localization of ORAI1, the pore subunit of CRAC channels, is limited in effector
Fang-Yuan Mao et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 12(2), 395-425 (2021-03-07)
Rev-erbα represents a powerful transcriptional repressor involved in immunity. However, the regulation, function, and clinical relevance of Rev-erbα in Helicobacter pylori infection are presently unknown. Rev-erbα was examined in gastric samples from H pylori-infected patients and mice. Gastric epithelial cells (GECs)