Merck
MABE873
Sigma-Aldrich
Anti-Chd2-Antikörper, Klon 8H3
clone 8H3, from rat
Synonym(e):
SNF2 chromatin remodelling enzyme, Chromodomain Helicase DNA Binding Protein 2, Protein Chd2
Größe auswählen
100 μG
CHF 633.00
CHF 633.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 633.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 633.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8H3, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHD2(1106)
Allgemeine Beschreibung
Chd2, auch bekannt als Chromodomänen-Helikase-DNA-bindendes Protein-2 (CHD-2) oder ATP-abhängige Helikase CHD2 und kodiert durch das Gen CHD2, gehört zur CHD-Familie von Proteinen. Diese Familie ist durch das Vorhandensein von Chromodomänen (Chromatin-Organisationsmodifikator) und SNF2-verwandten Helikase/ATPase-Domänen gekennzeichnet. CHD-Gene sind Chromatin-Remodellierungsproteine und verändern die Genexpression, indem sie die Chromatinstruktur eines bestimmten Gens modifizieren. Die Veränderung wirkt sich auf den Zugang des Transkriptionsapparats zu dem Gen und damit auf die Genexpression aus. Bei der Maus wird Chd2 im Herzen, im Vorderhirn, in den Extremitäten und in den Gesichts- und Rückenregionen zu bestimmten Zeiten der Embryonalentwicklung exprimiert. Chd2-Null-Mäuse sind embryonal letal, und beim Menschen scheinen verschiedene Mutationen im CHD-2-Gen eine Vielzahl von Störungen und Entwicklungsdefekten zu verursachen. Andere mit dem CHD2-Genort assoziierte Mutationen scheinen eine im Kindesalter beginnende epileptische Enzephalopathie (EEOC) zu verursachen.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem Chd2 der Maus entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor hat Chd2 aus dem Lysat von C2C12-Zellen immunpräzipitiert (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde Chd2 in C2C12-Zellen nachgewiesen (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor hat Chd2 aus dem Lysat von C2C12-Zellen immunpräzipitiert (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Dieser Anti-Chd2-Antikörper, Klon 8H3, ist für die Verwendung im Western Blot, IP, ICC und ChIP zum Nachweis von Chd2 validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Jurkat-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Chd2 in 10 µg Jurkat-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 211 kDa beobachtet. In manchen Zelllysaten können nicht charakterisierte Banden auftreten. Bei 50 kDa und 200 kDa können zwei bekannte Isoformen beobachtet werden
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ziqian Min et al.
iScience, 25(12), 105552-105552 (2022-11-30)
Chromodomain helicase DNA-binding domain 2 (CHD2) is a chromatin remodeling factor involved in many developmental processes. However, its role in male germ cell development has not been elucidated. Here, we confirm that CHD2 expression is enriched in the male germline.
Aviv Rom et al.
Nature communications, 10(1), 5092-5092 (2019-11-11)
Chromodomain helicase DNA binding protein 2 (Chd2) is a chromatin remodeller implicated in neurological disease. Here we show that Chaserr, a highly conserved long noncoding RNA transcribed from a region near the transcription start site of Chd2 and on the
Alberto Parras et al.
Nature, 560(7719), 441-446 (2018-08-17)
Common genetic contributions to autism spectrum disorder (ASD) reside in risk gene variants that individually have minimal effect sizes. As environmental factors that perturb neurodevelopment also underlie idiopathic ASD, it is crucial to identify altered regulators that can orchestrate multiple