MABC522
Anti-MAP17 Antibody, clone 165C
clone 165C, from mouse
Synonym(e):
PDZK1-interacting protein 1, 17 kDa membrane-associated protein, Protein DD96
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
165C, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDZK1IP1(10158)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500-2,000 dilution from a representative lot detected MAP17 in human prostate cancer and human kidney tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MAP17 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable