MABC1151
Anti-NY-ESO-1-Antikörper, Klon D8.38
clone D8.38, from mouse
Synonym(e):
Cancer/testis antigen 1, Autoimmunogenic cancer/testis antigen NY-ESO-1, Cancer/testis antigen 6.1, CT6.1, L antigen family member 2, LAGE-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
D8.38, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTAG1A(246100)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies NY-ESO-1 in Immunhistochemie nach. (Yakirevich, E., et. al. (2003). Clin Cancer Res. 9(17):6453-60; Bujas, T., et. al. (2011). Eur J Histochem. 55(1):e7; Bolli, M., et. al. (2005). Int J Cancer. 115(6):960-6; Groeper, C., et. al. (2007). Int J Cancer. 120(2):337-43).
Qualität
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung dieses Antikörpers wies NY-ESO-1 in humanem Hodengewebe nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1