N2038
Anti-NY-ESO-1 Antikörper, Maus monoklonal in Maus hergestellte Antikörper
clone E978, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CTAG1, Anti-Cancer/Testis Antigen 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
E978, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~23 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using SKMel-37 total cell extract
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTAG1B(1485)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable