Merck
Alle Fotos(3)
Dokumente
ABN78
Sigma-Aldrich
Anti-NeuN-Antikörper (Kaninchen)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C, Fox-3, Hexaribonucleotide-binding protein 3, NeuN, Neuronal nuclei
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human, snail, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Das RNA-Bindungsprotein Fox-1-Homolog-3, auch bekannt als NeuN (Neuronale Nuclei), wird bei Mäusearten vom Rbfox3-Gen (auch bekannt als D11Bwg0517e, Hrnbp3) (Gen-ID 52897) kodiert. Die RNA-Bindungsgruppe Fox (Rbfox) der Spleißfaktoren besteht aus drei Elementen: Rbfox1 (Fox-1 oder A2BP1), Rbfox2 (Fox-2 oder RBM9) und Rbfox3 (Fox-3, HRNBP3 oder NeuN). Rbfox-Proteine regulieren das Spleißen zahlreicher neuronaler Transkripte (prä-mRNA) durch Bindung der Sequenz (U)GCAUG in Intronen, die an alternative Exone angrenzen. Ein dem alternativen Exon nachgelagertes (U)GCAUG-Motiv fördert in der Regel die Rbfox-abhängige Exon-Inklusion, während ein vorgelagertes Motiv in der Regel die Exon-Inklusion unterdrückt. Ursprünglich als ein Marker postmitotischer Neuronen charakterisiert und Neuronal Nuclei (NeuN) genannt, spielt Rbfox3 bei der Förderung der neuronalen Differenzierung durch alternatives Spleißen der NUMB-prä-mRNA während der Entwicklung des Gehirns eine Rolle. Berichten zufolge führt Rbfox3-Knockout in Mäusen zu einer fehlerhaften hippokampalen Genexpression, Defekten in der synaptischen Übertragung und Plastizität des Gyrus dentatus sowie zu einer erhöhten Anfalls-Neigung und verminderten angstähnlichen Verhaltensweisen. Ebenso werden menschliche RBFOX3-Genmutationen mit einer verzögerten Entwicklung des Nervensystems, kognitiver Beeinträchtigung, autistischen Merkmalen und Epilepsie in Verbindung gebracht.
Spezifität
Der Anti-NeuN-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen die N-terminale Region des NeuN-Proteins gerichtet ist, die am Anfang des RNA-Erkennungsmotivs (RRM) endet. Die Zielregion liegt laut Berichten von UniProt in allen gespleißten Isoformen des Menschen, der Maus und der Ratte vor (A6NFN3, Q8BIF2, D4A2H6, A0A0G2K2J4).
Immunogen
Epitop: N-Terminus
GST-markiertes, rekombinantes, N-terminales NeuN-Fragment von Mäusen.
Anwendung
Anti-NeuN-Antikörper (Kaninchen), Bestell- Nr. ABN78, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf NeuN abzielt und in immunzytochemischen, Immunfluoreszenz-, und immunhistochemischen Analysen sowie Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunzytochemische Analyse: Bei einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde NeuN in kultivierten embryonalen E18-Neuronen des Hippocampus von Ratten nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Bei einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurden NeuN-positive Neuronen in menschlichen Gehirngewebeschnitten (Kleinhirn und Großhirnrinde) und in Hippocampus-Gewebeschnitten der Maus nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: In repräsentativen Chargen wurden aus Schneckengehirn isolierte, in 4 % Paraformaldehyd fixierte Neuronen immungefärbt (Nikolić, L., et al. (2013)). J. Exp. Biol. 216(Pt 18):3531-3541).
Immunfluoreszenz-Analyse: In repräsentativen Chargen wurden NeuN-positive Neuronen in gefrorenen Gehirnschnitten von in 4 % Paraformaldehyd perfundierten Mäusen nachgewiesen (Cherry, J.D., et al. (2015)). J. Neuroinflammation. 12:203; Huang, B., et al. (2015). Neuron. 85(6):1212-1226; Ataka, K., et al. (2013). PLoS One. 8(11):e81744).
Immunfluoreszenz-Analyse: In repräsentativen Chargen wurden NeuN-positive Neuronen in Formalin-fixierten und in Paraffin eingebetteten menschlichen Gehirngewebeschnitten mit amyotropher Lateralsklerose (ALS) nachgewiesen (Fratta, P., et al. (2015)). Neurobiol. Aging. 36(1):546.e1-7).
Immunhistochemische Analyse: In einer repräsentative Charge wurden NeuN-positive Neuronen in Gehirngewebeschnitten von Ratten nachgewiesen (Mendonça, M.C., et al. (2013)). Toxins. 5(12):2572-2588).
Western-Blot-Analyse: In einer repräsentativen Charge wurde NeuN in Gehirngewebelysaten von Mäusen und Ratten nachgewiesen (Huang, B., et al. (2015)). Neuron. 85(6):1212-1226; Mendonça, M.C., et al. (2013). Toxins. 5(12):2572-2588).
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper ist auch als Alexa Fluor-488-Konjugat (ABN78A4), Biotin-Konjugat (ABN78B) und Cy3-Konjugat (ABN78C3) für immunzytochemische, Immunfluoreszenz-, und immunhistochemische Anwendungen erhältlich.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in Nuklearextrakt von Mäusegehirn.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,2 µg/mL dieses Antikörpers wurde NeuN in 10 µg Nuklearextrakt von Mäusegehirn nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~48/42 kDa beobachtet. 33,87/35,12 kDa (menschliche Isoform 1/2); 40,61/39,05/35,64/34,07/35,63 kDa (Maus-Isoform 1/2/3/4/5); 40,59 kDa (Ratte; UniProt D4A2H6); 34,05 kDa (Ratte; UniProt A0A0G2K2J4) berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Nuklearextrakt von Mäusegehirn
Sonstige Hinweise
Konzentration: Siehe chargenspezifisches Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C9orf72 frontotemporal lobar degeneration is characterised by frequent neuronal sense and antisense RNA foci.
Mizielinska, S; Lashley, T; Norona, FE; Clayton, EL; Ridler, CE; Fratta, P; Isaacs, AM
Acta neuropathologica null
Jeong-Hwi Cho et al.
Molecular medicine reports, 13(4), 2949-2956 (2016-03-05)
4-Hydroxy‑3-methoxybenzaldehyde (vanillin) and 4-hydroxybenzyl alcohol (4-HBA) are well‑known phenolic compounds, which possess various therapeutic properties and are widely found in a variety of plants. In the present study, the effects of vanillin and 4‑HBA were first investigated on cell proliferation
Félix Leroy et al.
eLife, 3, doi:10-doi:10 (2014-10-15)
In amyotrophic lateral sclerosis (ALS) the large motoneurons that innervate the fast-contracting muscle fibers (F-type motoneurons) are vulnerable and degenerate in adulthood. In contrast, the small motoneurons that innervate the slow-contracting fibers (S-type motoneurons) are resistant and do not degenerate.
Monique C P Mendonça et al.
Toxins, 5(12), 2572-2588 (2013-12-20)
Apart from its angiogenic and vascular permeation activity, the vascular endothelial growth factor (VEGF) has been also reported as a potent neuronal protector. Newborn rats with low VEGF levels develop neuron degeneration, while high levels induce protective mechanisms in several
Rachel E Bennett et al.
Journal of neurotrauma, 31(19), 1647-1663 (2014-05-07)
The pathological processes that lead to long-term consequences of multiple concussions are unclear. Primary mechanical damage to axons during concussion is likely to contribute to dysfunction. Secondary damage has been hypothesized to be induced or exacerbated by inflammation. The main
Artikel
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Lernen Sie die Grundlagen der Arbeit mit Antikörpern kennen und erhalten Sie technische Informationen über Struktur, Klassen und normale Immunglobulinbereiche.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Alle anzeigen
Protokolle
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.