ELISA: suitable immunofluorescence: suitable western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
MA-gp 350/250
Anwendung
EBV Ma-gp350/250 wird mit diesem Anti-EBV MA-gp350/250-Antikörper, Klon 2L10, der für die Verwendung in ELISA, IF & WB validiert ist, nachgewiesen.
Immunfluoreszenz
ELISA (nicht neutralisierend)
Immunblotting (schwach)
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 0,02-M-Phosphatpuffer, pH-Wert von 7,6, 0,25 M NaCl mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Epstein-Barr virus (EBV) is a ubiquitous human tumor virus that establishes lifelong, persistent infections in B cells. The presence of EBV in cancer cells presents an opportunity to target these cells by reactivating the virus from latency. In this study
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 186(1), 73-82 (2010-11-26)
Exosomes are nano-sized membrane vesicles released from a wide variety of cells, formed in endosomes by inward budding of the endosomal limiting membrane. They have immune stimulatory-, inhibitory-, or tolerance-inducing effects, depending on their cellular origin, which is why they
Cellular microRNAs 200b and 429 regulate the Epstein-Barr virus switch between latency and lytic replication.
Ellis-Connell, AL; Iempridee, T; Xu, I; Mertz, JE
Journal of virology null
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value