MAB342A4
Anti-Galactocerebroside Antibody, clone mGalC, Alexa Fluor™488 Conjugate
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
mGalC, monoclonal
Speziesreaktivität
rabbit, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human, bovine (immunogen homology), chicken, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG3
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GALC(2581)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Galactocerebroside in rat oligodendrocyte cells. Performed without Triton.
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Rat oligodendrocyte cells
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable