Wichtige Dokumente
FCMAB312F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-Galactocerebrosid-FITC-Antikörper, Klon mGalC
clone mGalC, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
Größe auswählen
100 TESTS
CHF 527.00
CHF 527.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TESTS
CHF 527.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 527.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
mGalC, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse, rabbit, chicken
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (immunogen homology)
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG3
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Galactocerebrosid (GalC) ist ein wichtiges Galactosphingolipid von Myelin, das bei der Myelinisierung eine Rolle spielt. GalC ist ein äußerst nützlicher, spezifischer Marker für oligodendrogliale Zelllinien.
Spezifität
Galactocerebrosid (GalC), Sulfatid, Psychosin und andere Galactolipide kreuzreagieren mit dem Sulfatidester von GalC, allerdings in einem 16-fach geringeren Ausmaß. Keine Kreuzreaktivität mit Sphingosin, Ceramid, Gangliosid- oder Glucocerebrosid-Mischung. Bindet spezifisch an Oligodendrozyten und Schwann-Zellen.
Immunogen
Synaptische Plasmamembran aus Hippocampus vom Rind.
Anwendung
Dieser Milli-Mark Anti-Galactocerebrosid-FITC-Antikörper, Klon mGalC, ist zur Verwendung in FC für den Nachweis von Galactocerebrosid validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen- & Gliamarker
Qualität
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie mit PC-12-Zellen.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG3, konjugiert an FITC in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
PC-12-Zellen
Rechtliche Hinweise
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Denis Avey et al.
Cell reports, 24(13), 3619-3629 (2018-09-27)
Molecular and behavioral responses to opioids are thought to be primarily mediated by neurons, although there is accumulating evidence that other cell types play a prominent role in drug addiction. To investigate cell-type-specific opioid responses, we performed single-cell RNA sequencing
Emilio Merheb et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(40) (2021-09-30)
RNA polymerase (Pol) III synthesizes abundant short noncoding RNAs that have essential functions in protein synthesis, secretion, and other processes. Despite the ubiquitous functions of these RNAs, mutations in Pol III subunits cause Pol III-related leukodystrophy, an early-onset neurodegenerative disease.
Artikel
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Protokolle
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.