MAB329
Anti-Synaptophysin Antibody, clone SP15
ascites fluid, clone SP15, Chemicon®
Synonym(e):
Major Synaptic Vesicle Protein p38
Größe auswählen
CHF 412.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 412.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP15, monoclonal
Speziesreaktivität
pig, rat, hamster, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgM
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYP(6855)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Synapsen & Synapsenbiologie
Formalin fixed (fixed <4 weeks), paraffin embedded
Frozen
4% Paraformaldehyde
Western blotting at 1:2,500-1:10,000.
ELISA at 1:500
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable