MAB2503
Anti-Elastin-Antikörper, Klon 10B8
clone 10B8, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-ADCL1, Anti-SVAS, Anti-WBS, Anti-WS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10B8, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, bovine, human, chicken
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ELN(2006)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
EZM-Proteine
Immunfluoreszenz
Immunpräzipitation
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Haut