Wichtige Dokumente
AB19011
Sigma-Aldrich
Anti-Tenascin-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Tenascin C
Größe auswählen
50 μG
CHF 436.00
CHF 436.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 436.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 436.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNC(3371)
Allgemeine Beschreibung
Tenascin spielt bekanntermaßen bei der Entwicklung des Zentralnervensystems und der mesenchymalen Organe eine aktive Rolle, ist bei Erwachsenen im Gefäßsystem von Tumoren vorhanden und hat eine Funktion bei der Zelladhäsion.
Spezifität
Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestätigt, eine Reaktion mit allen Säugerspezies ist jedoch wahrscheinlich.
Reagiert in Western Blotting wie auch Immunhistochemie stark mit Tenascin des Menschen und der Maus. Auch wenn dies noch nicht getestet wurde, sollte es in diesen Anwendungen auch stark mit Tenascin aller Säugerspezies reagieren.
Immunogen
Aufgereinigtes humanes Tenascin aus Gliom-Kulturüberstand.
Anwendung
Dieser Anti-Tenascin-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IH(P) für den Nachweis von Tenascin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Western Blot: 0,5–1,0 μg/ml; erkennt Polypeptide mit 250–350 kDa in reduzierten Proben.
Immunhistochemie: 10–20 μg/ml in paraffineingebetteten Geweben
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt unter Verwendung von humanem Tenascin; wird als Flüssigkeit in PBS geliefert, Konservierungsmittel sind nicht enthalten.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen zu vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fernando García-Marqués et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 15(5), 1740-1760 (2016-02-20)
The coordinated behavior of proteins is central to systems biology. However, the underlying mechanisms are poorly known and methods to analyze coordination by conventional quantitative proteomics are still lacking. We present the Systems Biology Triangle (SBT), a new algorithm that
Mariska T Meijer et al.
Frontiers in immunology, 12, 600979-600979 (2021-03-30)
Tenascin C (TNC) is an extracellular matrix glycoprotein that recently emerged as an immunomodulator. TNC-deficient (TNC-/-) mice were reported to have a reduced inflammatory response upon systemic administration of lipopolysaccharide, the toxic component of gram-negative bacteria. Here, we investigated the
Loss of caveolin-1 from bronchial epithelial cells and monocytes in human subjects with asthma.
Bains, SN; Tourkina, E; Atkinson, C; Joseph, K; Tholanikunnel, B; Chu, HW; Riemer et al.
Allergy null
Subhayan Sur et al.
International journal of molecular sciences, 22(6) (2021-04-04)
SARS-CoV-2 infection can cause cytokine storm and may overshoot immunity in humans; however, it remains to be determined whether virus-induced soluble mediators from infected cells are carried by exosomes as vehicles to distant organs and cause tissue damage in COVID-19
Minsuk Choi et al.
Cancer research, 78(24), 6890-6902 (2018-10-26)
: Although cancer stem cells (CSC) are thought to be responsible for tumor recurrence and resistance to chemotherapy, CSC-related research and drug development have been hampered by the limited supply of diverse, patient-derived CSC. Here, we present a functional polymer