Merck
AB19013
Sigma-Aldrich
Anti-Tenascin-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-150-225, Anti-DFNA56, Anti-GMEM, Anti-GP, Anti-HXB, Anti-JI, Anti-TN, Anti-TN-C
Größe auswählen
50 μG
CHF 750.00
CHF 750.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 750.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 750.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
chicken, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNC(3371)
Spezifität
Reaktiv mit Tenascin von Huhn und Mensch mittels Immunhistochemie. Unter reduzierenden Bedingungen ist die Reaktivität mit Huhn rund 100 Mal größer als die Reaktivität mit menschlichem Tenascin. Die Reaktivität mit Maus-Tenascin unter reduzierenden Bedingungen ist schlecht, wohingegen mit paraffineingebetteten Schnitten der Maus eine Reaktion auftritt.
Immunogen
Aufgereinigtes Tenascin aus embryonalem Hühnergehirn.
Anwendung
Der Anti-Tenascin-Antikörper ist ein Antikörper gegen Tenascin und wird in IH und IH(P) verwendet.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Funktionsblockierung
Western Blot: Der Antikörper erkennt in reduzierten Western Blots eine Bande bei 220–240 kDa; der Antikörper reagiert am besten mit Huhn, gefolgt vom Menschen (100 Mal weniger reaktiv). Die Maus-Reaktivität unter reduzierten Bedingungen ist schlecht.
Immunhistochemie: Gefrorene und paraffineingebettete Gewebe; Zitratbehandlung nützlich für Paraffingewebe.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: AB1951
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt mit immobilisiertem Hühner-Tenascin. Wird als Flüssigkeit in PBS geliefert, Konservierungsmittel sind nicht enthalten.
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Embryonales Hühnergehirn
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fluorescent whole-mount method for visualizing three-dimensional relationships in intact and regenerating adult newt spinal cords.
Zukor, KA; Kent, DT; Odelberg, SJ
Developmental Dynamics null
The impact of flow-induced forces on the morphogenesis of the outflow tract.
Biechler, SV; Junor, L; Evans, AN; Eberth, JF; Price, RL; Potts, JD; Yost, MJ; Goodwin, RL
Frontiers in Physiology null
Ashley W Seifert et al.
PloS one, 7(4), e32875-e32875 (2012-04-10)
While considerable progress has been made towards understanding the complex processes and pathways that regulate human wound healing, regenerative medicine has been unable to develop therapies that coax the natural wound environment to heal scar-free. The inability to induce perfect
Guoqiang Wan et al.
Frontiers in aging neuroscience, 11, 156-156 (2019-07-12)
Age-related decline of inner ear function contributes to both hearing loss and balance disorders, which lead to impaired quality of life and falls that can result in injury and even death. The cellular mechanisms responsible for the ear's functional decline
Eui Seok Shin et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 306(7), L620-L634 (2013-12-10)
Pigment epithelium-derived factor (PEDF) is a multifunctional protein with important roles in regulation of inflammation and angiogenesis. It is produced by various cell types, including endothelial cells (EC). However, the cell autonomous impact of PEDF on EC function needs further