MAB2262
Anti-Excitatory amino acid transporter 2 Antibody, clone G6
clone G6, from mouse
Synonym(e):
Glutamate/aspartate transporter II, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 2, Solute carrier family 1 member 2, excitatory amino acid transporter 2, excitotoxic amino acid transporter 2, glial high affinity glutamate transporter, solute carrier
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
G6, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (100% immunogen homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC1A2(6506)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Excitatory amino acid transporter 2 on 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse brain tissue lysate
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable