454582
Anti-NMDAR 2B (984-1104) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor 2B-Subunit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
rat, fish, mouse, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry (1:1000-1:2000)
Immunoprecipitation (see comments)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Petralia, R.S., et al. 1994. J. Neurosci.14, 6102.
Ishii, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 2836.
Monyer, H., et al. 1992. Nature256, 1217.
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable