Merck
G5889
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure Mononatriumsalz Hydrat
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Synonym(e):
(S)-2-Aminopentandisäure, L-Glutaminsäure-Mononatriumsalz, Glu, MSG, Mononatrium-L-glutamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8NNaO4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.11 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.75
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
163 °C
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O.H/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2;
InChIKey
JYDGDQPVBSBYRT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
L-Glutaminsäure/Mononatriumglutamat (MSG) ist das Natriumsalz von Glutaminsäure. Es wird weitläufig als Lebensmittelzusatz eingesetzt.
Anwendung
L-Glutaminsäuremononatriumsalzhydrat wird wie folgt verwendet:
  • zum Herstellen von Glutamatstammlösung in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung (HBS) für Glutamatperfusionen
  • als Komponente in YNG-Medium (Hefe-Stickstoffbasis-Glutamat-Medium)
  • zur Behandlung von hippokampalen HT22-Zellen zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Zelllebensfähigkeit und zur Untersuchung der Expression von Molekülen im Zusammenhang mit dem apoptotischen Zelltod
  • als Komponente von frischem Medium zum Kultivieren von Neuronen und zur Bewertung der Glutamataufnahme
Biochem./physiol. Wirkung
Mononatriumglutamat (MSG) ist ein Lebensmittelzusatz und ein Umweltagens, das Entzündungen beeinflussen kann.
Agonist an Kainat-, NMDA- und Quisqualat-Rezeptoren; ein exzitatorischer Aminosäure-Neurotransmitter.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Monosodium glutamate (MSG): a villain and promoter of liver inflammation and dysplasia
Nakanishi Y, et al.
Journal of Autoimmunity, 30(1-2), 42-50 (2008)
Neuroprotective actions of noradrenaline: effects on glutathione synthesis and activation of peroxisome proliferator activated receptor delta
Madrigal J LM, et al.
Journal of Neurochemistry, 103(5), 2092-2101 (2007)
Food and Toxicologic Pathology: An Overview
Haschek and Rousseaux's Handbook of Toxicologic Pathology, 1051-1076 (2013)
Microfluidic local perfusion chambers for the visualization and manipulation of synapses
Taylor A M, et al.
Neuron, 66(1), 57-68 (2010)
Neuroprotective effects of 2, 3, 5, 4?-tetrahydoxystilbene-2-O-beta-D-glucoside from Polygonum multiflorum against glutamate-induced oxidative toxicity in HT22 cells
Lee S Y, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 195, 64-70 (2017)