MAB1965
Anti-Integrin β1-Antikörper, AS 82–87, Klon JB1A (auch bekannt als J10)
ascites fluid, clone JB1A (J10), Chemicon®
Synonym(e):
CD29
About This Item
IHC
IP
WB
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
300
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
JB1A (J10), monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
1:100 Hinweis: Das Epitop ist trypsinempfindlich; die Zellen sollten mit PBS + EDTA (2 mmol/l) oder anderen nicht-enzymatischen Methoden vorbereitet werden. Bei trypsinierten Zellen mit JB1A tritt keine Blockierung auf.
Immunpräzipitation: 1:250–500
Western Blot (reduzierend, 115 kDa; nicht reduzierend, 130 kDa): 1:1.000–2.000
Hinweis: Die Bindung des Antikörpers kann durch Magnesiumionenkonzentrationen von mehr als 0,5 mmol/l gehemmt werden.
Immunzytochemie/Immunhistochemie: JB1A kann bei unfixierten Zellen in der Durchflusszytometrie und in Kulturen verwendet werden {Akimov, 2001; Blood 98(5):1567-1576}. Oft hilft eine Fixierung mit 2–3 % PFA für 5 Minuten nach der Inkubation der primären Antikörper, um starke Signale zu erhalten, da die primären Antikörper dadurch an das Gewebe gebunden werden.
FACS: JB1A wurde in erster Linie gegen lebende Zellen in einem Verhältnis von 1:200 bis 1:500 verwendet, gefolgt von konjugierten Anti-Maus-Sekundärpräparaten der Ziege.
Die optimale Arbeitsverdünnung muss vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Menschliches Lungen-, Leber- und Skelettmuskelgewebe
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable