Merck
MAB13426
Sigma-Aldrich
Anti-MMP-13-Antikörper, Klon LIPCO IID1
clone LIPCO IID1, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Collagenase-3
Größe auswählen
100 μG
CHF 402.00
CHF 402.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 402.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 402.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LIPCO IID1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP13(4322)
Spezifität
Erkennt Proteine von ~60 kDa und ~48 kDa, die als Pro- (latent) und aktivierte Formen von Matrixmetallproteinase-13 (MMP-13; auch als Kollagenase-3 bekannt) identifiziert wurden. Der Antikörper weist keine Kreuzreaktivität mit den Pro- und aktiven Formen anderer MMP auf. Human-Kollagenase-3 (MMP13) ist ein kürzlich identifiziertes Mitglied der Matrixmetallproteinase(MMP)-Familie, das in Brustkarzinomen und Gelenkknorpeln von Patienten mit Arthritis exprimiert wird. Das MMP-13-Gen wurde isoliert und charakterisiert. Dieses Gen besteht aus 10 Exonen und 9 Intronen und umfasst 12,5 kb. Die allgemeine Organisation des Kollagenase-3-Gens ähnelt der anderer MMP-Gene, die an Chromosom 11q22 geclustert sind, einschließlich Fibroblastkollagenase (MMP-1), Matrilysin (MMP-7) und Makrophagenmetallelastase (MMP-12), ist aber entfernter mit den Genen verwandt, die Stromelysin-3 (MMP-11), Gelatinase-A (MMP-2) und Gelatinase-B (MMP-9) kodieren und außerhalb dieses Genclusters lokalisiert sind.
Zellulär Lokalisierung:
Zytoplasmatisch
Immunogen
Ratten-MMP-13 aus BC-1-Zellen.
Anwendung
Anti-MMP-13-Antikörper, Klon LIPCO IID1 ist ein Antikörper gegen MMP-13 zur Verwendung in WB.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
MMP & TIMP
Western Blot (Lyons, 1991; Lyons, 1993): 1:200–1:400 bei Raumtemperatur für 2 Stunden.
Immunfluoreszenz
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE: Konditioniertes, serumfreies Medium aus (PMA-behandelten) Ratten-Fibrosarkomzellen oder Ratten-Keratinozyt CCL-4.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Erika Ramos-Tovar et al.
Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology, 49(2), 212-223 (2018-10-20)
The aims of the present study were to investigate the capacity of stevia leaves to prevent experimental cirrhosis induced by chronic administration of carbon tetrachloride (CCl4 ) in rats and to explore the action mechanism involved. Liver cirrhosis was established
Song Ho Chang et al.
Nature communications, 10(1), 1442-1442 (2019-03-31)
Exposure of articular cartilage to excessive mechanical loading is deeply involved in the pathogenesis of osteoarthritis. Here, we identify gremlin-1 as a mechanical loading-inducible factor in chondrocytes, detected at high levels in middle and deep layers of cartilage after cyclic
Aya Miyauchi et al.
Scientific reports, 9(1), 15770-15770 (2019-11-02)
Excessive mechanical stress is a major cause of knee osteoarthritis. However, the mechanism by which the mechanical stress begets osteoarthritis development remains elusive. Hydrogen peroxide-inducible clone-5 (Hic-5; TGFβ1i1), a TGF-β inducible focal adhesion adaptor, has previously been reported as a
Kristina Koop et al.
Frontiers in immunology, 14, 1163198-1163198 (2023-05-19)
Fibrostenotic disease is a common complication in Crohn's disease (CD) patients hallmarked by transmural extracellular matrix (ECM) accumulation in the intestinal wall. The prevention and medical therapy of fibrostenotic CD is an unmet high clinical need. Although targeting IL36R signaling
A matrix metalloproteinase-9 activation cascade by hepatic stellate cells in trans-differentiation in the three-dimensional extracellular matrix.
Han, YP; Yan, C; Zhou, L; Qin, L; Tsukamoto, H
The Journal of Biological Chemistry null