AB1534
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody
serum, Chemicon®
Synonym(e):
brain-derived neurotrophic factor
Größe auswählen
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Eignung
not suitable for activity/function inhibition
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BDNF(627)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurochemie & Neurotrophine
Neuroinflammation & Schmerz
1:1000-1:2000 dilution of a previous lot was used in immunohistochemistry (see suggested protocol).
ELISA:
1:1000-1:2000 dilution of a previous lot was used in ELISA.
Bioassay:
Does not inhibit BDNF biological activity.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualität
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected BDNF on 10 µg of mouse brain lysates.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Brain tissue
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash