M0PMNTKIT
Wandmontagehalterung
Saves lab bench space
Synonym(e):
Opticap® Wandmontagehalterung
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Sterilität
0.22 μm filtered
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
>5 L/min flow rate at 2 bar
28 kg operating weight
5 °C temp. range (35 °C)
Widerstandsfähigkeit
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
H × B × T
585 mm × 268 mm × 426 mm
Verunreinigungen
<10 cfu/mL Bacteria level
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<500 ppb
Porengröße
0.22 μm pore size
Leitfähigkeit
100-2000 μS/cm at 25 °C
Kompatibilität
for use with AFS®
Versandbedingung
ambient
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13