Fortfahren mit
ZFPACKSP2
Packhalter (mit 2 Manometern)
with 2 gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
Synonym(e):
Packhalter, 2 Schläuche
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with AFS®
shipped in
ambient
General description
Der Packhalter (mit 2 Manometern) ist ein Zubehör für Wasseraufbereitungssysteme, das mit zwei Manometern geliefert wird. Er bietet einen leckagefreien Sitz der Ersatzkartusche für MILLI-RO Kompaktwassersysteme. Das Zubehör wird für den Einbau und Einsatz des PrePak 1-Vorbehandlungspacks benötigt.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PRPK00001PR0G00001PR0GTXLCS2
description
with 2 gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
description
Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane. For Elix®, AFS® and RiOs systems.
description
Protects RO membranes from hard water components. For Direct-Q®, Elix® and RiOssystems.
description
Protects RO membranes from hard water components. For AFS®, Elix® Large, Milli-Q® CLX/HR/HX and RiOs Large systems.
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with Elix®, for use with AFS®, for use with RiOs
compatibility
for use with RiOs (1997-2012), for use with Elix® (1997-2008), for use with Direct-Q® (1997-2010)
compatibility
for use with Elix® Large, for use with RiOs Large, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HX, for use with AFS®
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 2 units
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 2 units
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Packhalter (mit 2 Manometern)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)