Wichtige Dokumente
WMEQ0RKT
Milli-Q
Milli-Q® EQ Wandbefestigungs-Kit
Wall mounting kit for the Q-POD® of Milli-Q® EQ series water purification systems.
Synonym(e):
Milli-Q® EQ Wandbefestigungs-Kit für POD
Größe auswählen
1 EACH
CHF 1’790.00
CHF 1’790.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
CHF 1’790.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
CHF 1’790.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Allgemeine Beschreibung
Das Wandbefestigungs-Kit ist ein Wasseraufbereitungssystemzubehörteil, das alle notwendigen Komponenten für eine praktische Montage der Q-POD® Abgabevorrichtung von Milli-Q® EQ 7000/08/16 Wasseraufbereitungssystemen enthält. Die Abgabevorrichtung kann in bis zu 3 m Entfernung von dem System an der Wand befestigt werden, um Platz im zu sparen.
Dieses Kit optimiert die Installationsflexibilität des Systems. Wenn sich Ihr Labor verändert, kann sich die Systemanordnung an Ihr Labor anpassen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spart Platz im Labor.
  • Leicht zu montieren.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany