Merck
LSKNF0500
Millipore
Nukleasefreies Wasser, 0,5 l
Synonym(e):
Montage® Nuclease-free Water, Nuclease-free Water, Nuclease-free water for wash
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 500 mL
Hersteller/Markenname
Montage®
Methode(n)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Anwendung(en)
life science and biopharma
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Montage Plasmid MiniprepHTS 96 Kit ist ein schnelles, einfach zu verwendendes Kit für hochreine Plasmid- oder bakterielle künstliche Chromosomen(BAC)-Minipreps
Anwendung
Forschungskategorie
Alle
Geeignet für Plasmid & BAC-Minipreps
Lagerung und Haltbarkeit
Die Reagenzien sollten bei 15 °C bis 30 °C gelagert werden.
Rechtliche Hinweise
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process