Fortfahren mit
B6917
Albumin aus Rinderserum
lyophilized powder, suitable for (for molecular biology), Non-acetylated, Molecular Biology
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 197.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 449.00
5 x 100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 818.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
electrophoresis: suitable-98% using Agarose
Impurities:
enzymatic impurity, none detected
CHF 197.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
grade
Molecular Biology
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
quality
deacetylated
purified by
heat shock fractionation
packaging
glass bottle of
origin
USA origin
technique(s)
electrophoresis: suitable-98% using Agarose
impurities
enzymatic impurity, none detected
pH
7
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
suitability
suitable for (for molecular biology)
UniProt accession no.
foreign activity
Alkaline Phosphatase free , Alkaline phosphatase and peroxidase, none detected, DNase free , DNase, RNase, and protease, none detected, Peroxidase free , Protease free , RNase free
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Das bovine Serumalbumin (BSA) ist ein Plasmaprotein, das in der Rinderleber produziert wird und eine globuläre, nicht-glykosylierte α-helikale Struktur aufweist. Es besteht aus einer einzigen Polypeptidkette mit 583 Aminosäure- und 17 Cysteinresten, die strukturbildende quervernetzte Disulfidbrücken bilden. Das BSA-Protein besteht aus drei strukturell verschiedenen Domänen (I, II und III), von denen jede zwei Subdomänen (A und B) enthält, die herzförmig angeordnet sind.
Application
Bovines Serumalbumin (BSA) wird wie folgt eingesetzt:
  • als Bestandteil einer phosphatgepufferten Kochsalzlösung (PBS-Lösung) zum Auflösen des Tumornekrosefaktors α (TNFα), welcher als Ergänzung für Kulturmedien hinzugefügt wurde
  • als Blockierungsmittel zur Reduktion der unspezifischen Bindung während des Albumin-Sensor-Assays
  • als Blockierungsmittel im Immunfluoreszenz-Assay (IF-Assay)
  • als Proteinstandard im Bradford-Assay
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Bovines Serumalbumin (BSA) ist ein vielseitiges Protein, das häufig als Supplement in Zell- und Gewebekulturmedien verwendet wird. Es unterstützt die Solubilisierung von Lipiden und die Stabilisierung anderer Proteine. BSA ist zudem ein Träger für kleine Moleküle wie Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone. Es dient als Standardprotein für immunochemische Tests zur Bestimmung der Proteinkonzentration in einer Lösung und bei Kalibrierungsstudien.
Features and Benefits
Dieses BSA-Produkt zur Verwendung in der Molekularbiologie wird auf die folgenden Eigenschaften getestet:
* Frei von alkalischen Phosphaten
* Frei von DNase/Exonuklease
* Frei von Nickase/Endonuklease
* Frei von Peroxidase
* Frei von Protease
* Frei von RNase
Preparation Note
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3059A2934A9430
description
lyophilized powder, suitable for (for molecular biology), Non-acetylated, Molecular Biology
description
heat shock fraction, protease free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
description
lyophilized powder, essentially globulin free, low endotoxin, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, ≥98%
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
technique(s)
electrophoresis: suitable-98% using Agarose
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable, ELISA: suitable
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I would like to know the fast reference sequence of BSA B6917, could you provide me with this information? I thank you for your attention
    1 answer
    1. No, the BSA B6917 is not sequenced.
      Helpful?
  2. What's the molecular formula?.
    1 answer
    1. B6917 BSA is a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. This information can be found on the product information sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/937/825/b6917pis.pdf
      Additional information can also be reviewed at the UniProt listing. See the link below:
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02769/entry