IT5SP0018
Transport Kit - Hard-shell-type carrying case
Hersteller/Markenname
Integritest®
Qualitätsniveau
Höhe
36 in.
914 mm
Breite
24 in.
depth
24 in.
Gewicht
128 oz
Kompatibilität
for use with INTEGRITEST® 5
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany