Fortfahren mit
SEQXI
SEQPLEX-I GGA-Kit
Whole Genome Amplification, DNA Amplification
Synonym(e):
Das SeqPlex-I-DNA-Amplifikationskit für die Gesamtgenom-Amplifikation (GGA), GGA-Kit, Gesamtgenom-Amplifikations-Kit, SeqX-i DNA-Amplifikations-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
DNA amplification: suitable, PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
dilution
(WGA)
input
purified DNA
compatibility
Illumina Next Generation Sequencing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Um SeqPlexI-Adapter in Röhrchen zu bestellen, laden Sie bitte NGSO Adapters SeqPlexI tubes (XLSX File) herunter. Um Arrayed-Adapter in Platten zu bestellen, laden Sie bitte NGSO Plate SeqPlexI arrayed plates (XLSX File) herunter. Einzelheiten zu unseren maßgeschneiderten Adapterprodukten, Next-Gen Sequencing Oligos (NGSO), finden Sie unter SigmaAldrich.com/nextgenoligos. Von dieser Seite aus können Sie direkt auf einen Online-Bestellkonfigurator zugreifen, indem Sie „Order Now“ anklicken. Beide Datentabellen können direkt hochgeladen werden, nachdem Sie die Menge und/oder das Format aus den Drop-Down-Menüs ausgewählt haben. Für Adapter in Lösung in Röhrchen oder in Platten ist nur die Option „NGSO-Silver“ verfügbar, die eine Längenausschlussgrenze von 60 Basen hat (einige der Adapter sind länger als 60 Basen). Ferner können Adapter in Platten nicht in Duplex-Konfiguration vorliegen. Wenn Sie eine Machbarkeitsbewertung für eine Bestellung von NGSO-Silver mit mehr als 60 Basen oder in Duplex-Konfiguration in Platten wünschen, senden Sie bitte eine entsprechende Anforderung an [email protected]. Alle Adapter sind durch Online-Bestellung leicht erhältlich, wenn sie trocken und in Röhrchen entweder als NGSO-Bronze oder -Gold (empfohlene Aufreinigung für jeden Adapter) vorliegen.
Application
Das SeqPlex-I GGA-Kit wird zur Gesamtgenom-Amplifikation verwendet.
Features and Benefits
  • Amplifiziert fragmentierte/extrem kleine Mengen DNA: Ausbeuten aus ChIP oder FFPE, die sich auf 200-500 bp belaufen, werden durch Random-Priming-Technologie einfach amplifiziert.
  • Ermöglicht die Sequenzierung von nur 100 pg DNA.
  • Verbesserte Primer für eine Abdeckung des Gesamtgenoms, minimale Sequenzverzerrung und eine ideale Amplicongröße für Next Generation Sequencing (NGS).
  • Kosteneffizient: Erfordert keinen zusätzlichen Schritt zur Vorbereitung der NGS-Bibliothek.
  • Mit Illumina® Next Generation Sequencing kompatibel.
Other Notes
10X Bibliothek-Syntheselösung für SeqXi 10X Bibliothek-Synthesepuffer für SeqXi Bibliothek-Herstellungsenzym für SeqXi 2X Amplifikation-1-Mix für Seq-I Amplifikation-1-Polymerase für Seq-I 5X Amplifikation-2-Mix für Seq-I Amplifikation-2-Enzym für Seq-I Dual-Index Adapter-Primer für Seq-I Wasser, Reagenz für die Molekularbiologie
  • Eine 20 μL Amplifikation-2-Reaktion erzeugt >100 ng amplifizierter, doppelsträngiger cDNA bei einem Ausgangsmaterial von 100 pg bis 5 ng hochwertiger DNA. Höhere Inputmengen und höherwertige DNA-Templates haben üblicherweise eine höhere Ausbeute zur Folge. Bei beschädigter DNA, z. B. in Folge von FFPE, wird eine Input-DNA von 1–50 ng empfohlen.
  • Die in diesem Kit enthaltenen dualen Index-Adapter-Primer (AP100) reichen nur für eine Probe. Wenn ein Poolen der Proben für die Sequenzierung notwendig ist, muss der Anwender zusätzliche Index-Primer-Sets bereitstellen. Für Beispiele für Index-Primer-Sequenzen siehe Seite 2 des technischen Bulletins.
Legal Information
Illumina is a registered trademark of Illumina, Inc.
SeqPlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Das SeqPlex-I DNA-Amplifikations-Kit für die Gesamtgenom-Amplifikation (GGA) ist nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke bestimmt. Nicht für den Arzneimittel-, Haushalts- oder sonstigen Gebrauch vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SEQRIWGA2SEQXE
technique(s)
DNA amplification: suitable, whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, whole transcriptome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WGA)
dilution
(WTA)
dilution
(WGA)
dilution
(WGA)
input
purified DNA
input
purified RNA
input
purified DNA
input
purified DNA
compatibility
Illumina Next Generation Sequencing
compatibility
Illumina (Next Generationa Sequencing)
compatibility
-
compatibility
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is SeqPlex™-I WGA Kit compatible with microarrays and qPCR?
    1 answer
    1. Yes, libraries made using SeqPlex™-I WGA Kit may be used in these applications like genomic DNA or existing GenomePlex products.
      Helpful?
  2. Will SeqPlex™-I libraries require special NGS sequencing protocols?
    1 answer
    1. No, SeqPlex™-I libraries fit directly into NGS workflows. Sequencing instrument operators should be notified of running SeqPlex™-I DNA and to expect a slight signal from any remaining primers in the IVC plots.
      Helpful?
  3. Will reducing cycles during amplification improve representation?
    1 answer
    1. No, you need to reach “plateau” for optimum representation. Proceeding past 1-2 cycles will not negate the reactions, but best representation is achieved around “plateau”. Insufficient cycling leads to a significant reduction in representation/coverage.
      Helpful?
  4. Are there advantages to SeqPlex™-I over GenomePlex?
    1 answer
    1. SeqPlex™-I Pre-Amplification primers have been designed to target more frequently than existing GenomePlex WGA primers and therefore may provide the advantage of superior genome coverage in some regions.