Wichtige Dokumente
GF092
Sigma-Aldrich
TRAIL-Protein, rekombinant human
Human TRAIL (TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand), also called APO2 Ligand, is a cytotoxic protein which activates rapid apoptosis in tumor cells, but not in normal cells.
Synonym(e):
Apo2 Ligand
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Form
solid
Mol-Gew.
19.6 kDa
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 ng/μg Endotoxin (of TRAIL/Apo2L; 1EU/μg)
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
Eignung
suitable for molecular biology
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... TNFSF10(8743)
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: KrebsTRAIL (TNF-verwandter Apoptose-induzierender Ligand) ist ein zytotoxisches Typ-II-Membranprotein.[1] Es gehört zur Superfamilie der Tumornekrosefaktoren (TNF). TRAIL wird von den Zellen des Immunsystems exprimiert, u. a. natürlichen Killerzellen, Makrophagen, T-Zellen und dendritischen Zellen.[2] Das rekombinante humane TRAIL-Protein ist ein 19,6-kDa-Protein
Anwendung
TRAIL-Protein, rekombinantes menschliches Protein, wurde alsApoptose-Induktor verwendet: zur Extraktion zellfreier DNA (cfDNA) aus verschiedenen Zelllinien[3]zusammen mit BV6, um seine krebshemmenden Wirkungen bei Brustkrebszelllinien zu untersuchen[4] undum seine Auswirkungen auf die durch Ethanol induzierte Interferonexpression auf die TRAIL-Freisetzung in Neuronen zu erforschen[5]
Biochem./physiol. Wirkung
TRAIL (TNF-verwandter Apoptose-induzierender Ligand) fördert die schnelle Apoptose in Tumorzellen und schont dabei normale Zellen. Aufgrund dieserEigenschaft ist TRAIL ein wichtiges Biotherapeutikum in der Krebstherapie.Es löst die Apoptose aus, indem es an zwei auf den Zellmembranen exprimierte Todessignalrezeptoren, DR4 und DR5,bindet.­[1]
Physikalische Form
Steril filtriert, dann lyophilisiert aus 0,3 mg/ml in 10 mmol/l Natriumphosphat + 110 mmol/l NaCl.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Protein kann ein paar Wochen lang bei Raumtemperatur aufbewahrt werden, eine Aufbewahrung bei -20 °C ist jedoch ideal. Nach kurzem Schleudern in sterilem Wasser auf eine Konzentration von 0,5–1,0 mg/ml rekonstituieren. Diese Lösung kann in anderen gepufferten Lösungen verdünnt und bei 4 ºC eine Woche oder bei -20 ºC langfristig aufbewahrt werden. Rekonstituiertes GF092 kann in unverdünnten Aliquoten bei -20 °C ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate gelagert werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The clinical trail of TRAIL
Duiker E W, et al.
European Journal of Cancer, 42(14), 2233-2240 (2006)
Hong Wang et al.
Molecular cancer therapeutics, 19(12), 2585-2597 (2020-11-18)
Complexities in treating breast cancer with bone metastasis are enhanced by a vicious protumorigenic pathology, involving a shift in skeletal homeostasis toward aggressive osteoclast activity and polarization of immune cells supporting tumor growth and immunosuppression. Recent studies signify the role
Frank A E Kruyt
Cancer letters, 263(1), 14-25 (2008-03-11)
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) receptors are promising targets for the selective eradication of tumor cells while sparing normal cells. Currently, both recombinant TRAIL proteins and TRAIL receptor agonistic antibodies are being tested in the clinic, showing encouraging antitumor
Brad A Davidson et al.
Communications biology, 7(1), 441-441 (2024-04-11)
Clinical circulating cell-free DNA (cfDNA) testing is now routine, however test accuracy remains limited. By understanding the life-cycle of cfDNA, we might identify opportunities to increase test performance. Here, we profile cfDNA release across a 24-cell line panel and utilize
Sahar Rafat et al.
Biology, 11(11) (2022-11-12)
Cancer is the utmost common disease-causing death worldwide, characterized by uncontrollable cell division with the potential of metastasis. Overexpression of the Inhibitors of Apoptosis proteins (IAPs) and autophagy correlates with tumorigenesis, therapeutic resistance, and reoccurrence after anticancer therapies. This study
Questions
  1. Is there any presence of affinity tags in Product No. GF092, the recombinant human TRAIL Protein?
    1 answer
    1. Upon verification, our lab confirmed that this product does not contain any affinity tags.