Merck
EZHS42
Millipore
Human Amyloid β42 ELISA Kit
measures and quantifies Amyloid β42 levels in 50 μL CSF, cell culture supernatent or plasma
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Produktbezeichnung
Hochsensitiver ELISA für humanes Amyloid β42, This High Sensitivity Human Amyloid β42 ELISA is used to measure & quantify Amyloid β42 levels in Neuroscience research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 8.0 pg/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 16-500 pg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Allgemeine Beschreibung
Amyloid-beta-Peptide sind an der Ätiologie von Alzheimer-Krankheit beteiligt. Amyloid beta 40 ist das wichtigste Peptid und Amyloid beta 42 ist die neurotoxische Form. Das Verhältnis von Amyloid beta 42/40 (AB-Verhältnis) ist Berichten zufolge ein besserer Indikator für die Alzheimer-Pathologie. Das hochsensitive ELISA-Kit für humanes Amyloid β42 wird zum Messen von Amyloid β42 in Zerebrospinalflüssigkeit, Zellkulturüberständen, primären Neuronen und Plasma in einem 96-Well-Format eingesetzt.
Spezifität
Der Amyloid β42 ELISA (HS) nutzt monoklonale Anti-Aβ-Antikörper mit hoher Sensitivität für humanes Aβ. Der Einfangantikörper erkennt das C-terminale Ende von Amyloid β1-42, was zu einer hohen Selektivität für Aβ42 führt. Die Kreuzreaktivität der verwendeten Antikörper mit anderen Amyloid-Peptiden wurde durch ELISA und BIACORE geprüft und zeigt keine signifikante Kreuzreaktivität mit Aβ1-38, Aβ1-39, Aβ1-40, Aβ1-43 und Aβ1-44.
Anwendung
Dieser Assay erfordert eine Probe von 50 µl und ist ein Über-Nacht-Assay.
Dieser hochsensitive ELISA für humanes Amyloid β42 wird zum Messen und Quantifizieren von Amyloid β42 in der neurowissenschaftlichen Forschung eingesetzt.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Alzheimer-Krankheit
Für Nachweis/Quantifizierung von: Amyloid β42
Lagerung und Haltbarkeit
Komponenten in dem Kit können bei 2–8 °C bis zu 2 Wochen aufbewahrt werden
Sonstige Hinweise
Bitte kontaktieren Sie den Technischen Service für Informationen zur Verdünnungslinearität.
Haftungsausschluss
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Teresa Niccoli et al.
Current biology : CB, 26(17), 2291-2300 (2016-08-16)
Glucose hypometabolism is a prominent feature of the brains of patients with Alzheimer's disease (AD). Disease progression is associated with a reduction in glucose transporters in both neurons and endothelial cells of the blood-brain barrier. However, whether increasing glucose transport
Sooah Jang et al.
Psychiatry investigation, 15(2), 205-213 (2018-02-25)
Conventional methods for organotypic hippocampal tissue slice culture (OHSC) have shown several disadvantages or limitations regarding age of animals used, duration of culture and difficulty using neurodegenerative models. Therefore, we tried to establish OHSC from old 3xTg-Alzheimer's disease (AD) mice
Kendra L Puig et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 44(4), 1263-1278 (2014-11-20)
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disorder histologically characterized by amyloid-β (Aβ) protein accumulation and activation of associated microglia. Although these features are well described in the central nervous system, the process and consequences of Aβ accumulation in the enteric
Ekram Abdel Salam et al.
Acta myologica : myopathies and cardiomyopathies : official journal of the Mediterranean Society of Myology, 33(1), 13-18 (2014-05-21)
The presence of non-progressive cognitive impairment is recognized as a common feature in a substantial proportion of patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD). Concurrently, the amyloid beta peptide (Aβ42) protein has been associated with changes in memory and cognitive functions.
Gunjan Manocha et al.
Current Alzheimer research, 15(12), 1123-1135 (2018-08-03)
Alzheimer's disease (AD) is associated with age-associated central nervous system degeneration and dementia. This decline in the function correlates with deposition of Aβ peptide containing plaques and associated reactive gliosis. The inflammatory phenotype of microglia, in particular, is often considered