Merck
CBL243
Anti-Glucosetransporter-GLUT-4-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
7
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC2A4(6517)
General description
46 kDa
Immunogen
Teilweise aufgereinigtes GLUT-4
Application
Dieser Anti-Glucosetransporter-GLUT-4-Antikörper wurde für die Verwendung in IP und WB zum Nachweis des Glucosetransporters GLUT-4 validiert.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Insulin/Energie-Signalisierung
Western-Blot-Analyse der GLUT-4-Aktivität in Fett- und Muskelgewebe (5 μg/ml)
Immunpräzipitation von GLUT-4 (5 μg/ml)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Spezifisch für den humanen Glukosetransporter-4 aus Muskel- und Fettgewebe. Die Antiseren kreuzreagieren nicht mit GLUT-1. Das Molekulargewicht des aus Serum präzipitierten Glucosetransporters beträgt etwa 46 kDa.
Physical form
Gereinigtes Immunglobulin in PBS mit 0,01% Natriumazid.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Zur Verwendung innerhalb 1 Monats ab dem Erwerb bei +4 °C aufbewahren; für die Langzeitlagerung den Antikörper in kleine Volumina aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren.
Analysis Note
Kontrolle
Positivkontrolle: 3T3-L1-Adipozyten-Membranen
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c