EZHA
Human Amylin ELISA Kit
measures and quantifies Amylin levels in 20 μL serum or plasma
Synonym(e):
Amylin ELISA, Human Amylin Detection
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Human Amylin ELISA,
Speziesreaktivität
human
Qualitätsniveau
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
assay range
inter-assay cv: 5.2-1.3
intra-assay cv: ±1.9 -0.7
standard curve range: 1-100 pM
accuracy: ±96 -2.5%
Nachweisverfahren
fluorometric (355nm/460nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... IAPP/AMYLIN/IAP/Amylin/DAP(1611)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
50 μl plasma or cell culture supernatant 3.5 hour protocol, room temperature
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders
Verpackung
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Liver,Blood