Dokumente
EZHNPY
Millipore
Human Neuropeptide Y ELISA Kit
measures and quantifies NPY levels in 50 μL serum or plasma
Synonym(e):
Pro-neuropeptide Y
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
product name
ELISA für menschliches Neuropeptid Y (NYP), This Human Neuropeptide Y (NPY) ELISA is used to measure & quantify NPY levels in Metabolism & Neuroscience research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 94-99%
sensitivity: 3 pg/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 5-1000 pg/mL
inter-assay cv: 3-14%
intra-assay cv: 2-5%
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Millipore freut sich, Ihnen das neue 96-Well-ELISA-NPY-Kit anbieten zu können. Dieses Kit erfordert keine Probenentnahme und unterstützt unser Engagement für die Untersuchung verschiedener Marker von Stoffwechselkrankheiten.
Neuropeptid Y (NPY) ist ein Peptid, das aus 36 Aminosäuren besteht und hauptsächlich im Gehirn vorkommt. Es wird mit einer Reihe physiologischer Prozesse in Verbindung gebracht, darunter die Regulierung von Energie, Gleichgewicht, Gedächtnis und Lernen. NPY wird vom Hypothalamus ausgeschieden; es steigert den Appetit, erhöht den Anteil der als Fett gespeicherten Energie und blockiert Signale an das Gehirn. NPY ist eng verwandt mit anderen Peptidhormonen wie Pankreaspolypeptid und PYY und korreliert gut mit den Leptinspiegeln.
Spezifität
Kreuzreaktivität
Weitere Informationen dazu sind im Kit-Protokoll zu finden
Anwendung
Dieser Assay erfordert eine Probe von 50 µL und wird bei Raumtemperatur als 4-Stunden-Assay durchgeführt.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Zur Entdeckung/Quantifizierung von: NPY
Sonstige Hinweise
Bitte kontaktieren Sie den Technischen Service für Informationen zur Verdünnungslinearität.
Haftungsausschluss
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3