Dokumente
EZHFGF21
Millipore
Human FGF-21 ELISA Kit
measures FGF-21 in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonym(e):
ELISA Kit for FGF-21, FGF-21 ELISA, Human FGF-21 Detection Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
product name
ELISA-Kit für Humanes FGF-21, This Human FGF-21 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-21 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83-99%
standard curve range: 31.3-2000 pg/mL
inter-assay cv: <9%
intra-assay cv: <6%
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type cell culture supernatant
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
In neueren Studien wurde gezeigt, dass der Fibroblasten-Wachstumsfaktors 21 (fibroblast growth factor 21, FGF-21), der ein Leberprotein ist, unabhängig von Insulin die Glucoseaufnahme erhöhen und die Triglyceridkonzentrationen im Plasma senken kann. FGF-21 unterdrückt die Freisetzung von Glucagon, erhöht dadurch die Sensitivität gegenüber Insulin und verringert die Insulinmenge, die von den β-Zellen des Pankreas produziert werden muss. Anders als beim Insulin, das auf schnelle hormonartige Weise wirkt, dauert es mehrere Stunden, bis FGF-21 aktiv ist, was auf Änderungen bei der Genexpression hindeutet. Während Insulin die GLUT4-Translokation beeinflusst, wurde für FGF-21 gezeigt, dass der Wachstumsfaktor primär durch die Hochregulierung von GLUT1 der Adipozyten wirkt. Dieser Transporter ermöglicht die Aufnahme von Glucose aus dem Blut in die Zellen auch in Abwesenheit von Insulin. Weiterhin wurde keine signifikante Gewichtszunahme beobachtet, wenn Tiere Injektionen von FGF-21 erhielten; und gentechnisch veränderte Mäuse, die FGF-21 überexprimierten, wogen weniger und wiesen weniger Fettgewebe auf als ihre normalen Kontrollen.
Spezifität
Es wurde keine signifikante Kreuzreaktivität mit den getesteten Zytokinen und Stoffwechselhormonen festgestellt.
Anwendung
Dieses ELISA-Kit für Humanes FGF-21 wird zur Messung und Quantifizierung der FGF-21-Konzentration in der Stoffwechsel-, Entzündungs- und immunologischen Forschung verwendet.
Forschungskategorie
Stoffwechsel
Forschungsunterkategorie
Diabetes Typ 2
Metabolisches Syndrom
Für diesen 3-Stunden-Test sind 50 μl Probe erforderlich.
Verwendet zur Detektion/Quantifizierung von: FGF-21
Sonstige Hinweise
Bitte kontaktieren Sie den Technischen Service wegen der Verdünnungslinearität.
Haftungsausschluss
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1