Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 521.00 |
Über diesen Artikel
sample type serum
sample type plasma
sample type urine
CHF 521.00
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 50 pg/mL
standard curve range: 102.4-10000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGF2(2247)
General description
Immunogen
Application
- zur Bestimmung des restlichen Zytokinspiegels in dezellularisierten meningealen Scaffolds (DMS)
- zur Bestimmung des Zytokinspiegels in azellularisierten meningealen Scaffolds (AMS) und gewonnenem meningealem Gewebe (RMS/CMS)
- zur Analyse der Konzentration an basischem Fibroblasten-Wachstumsfaktor (bFGF) in Zellkulturmedien
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Bitte geben Sie das Wort Probe in das für die Chargennummer bereitgestellte Textfeld ein.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma, cell culture supernatant and urine | description for cell and tissue lysates | description for serum, plasma, cell culture supernatant and urine | description for serum, plasma, cell culture supernatant. |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... FGF2(2247) | Gene Information human ... HGF(3082) | Gene Information human ... HGF(3082) | Gene Information human ... EGF(1950) |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type tissue lysate | input sample type urine | input sample type cell culture supernatant(s) |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) capture ELISA: suitable | technique(s) capture ELISA: suitable | technique(s) capture ELISA: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ELISA-Kit für humane bFGF
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?