Merck
RAB0001
Sigma-Aldrich
Human-IgG-ELISA-Kit
for serum, plasma
Synonym(e):
IgG, Immunoglobulin-G
Größe auswählen
1 KIT
CHF 539.00
CHF 539.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 539.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 539.00
Check Cart for Availability
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das ELISA-Kit (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) ist ein In-vitro-Enzyme-Linked Immunosorbent Assay zur quantitativen Messung eines Zielproteins in biologischen Proben wie Serum, Plasma, Zellkulturüberstände, Urin und/oder Zell- und Gewebelysate. Dieser Assay setzt einen bestimmten Einfangantikörper ein, der auf eine 96-Well-Mikrotiterplatte aufgetragen wird.
Immunglobulin G (IgG) gehört zur Immunglobulinfamilie und besteht aus einer Gamma(γ)-Schwerkette in der konstanten (C)-Region. IgG ist ein stark exprimierter Serumantikörper. Die monomere Struktur von IgG enthält zwei identische Schwerketten und zwei identische Leichtketten mit Molekülmassen von 50 kDa bzw. 25 kDa. Die Primärstruktur dieses Antikörpers enthält auch Disulfidbindungen, die die zwei Schwerketten verbinden, die Schwer- und Leichtketten verbinden und innerhalb der Ketten vorkommen. IgG wird ferner in vier Klassen, nämlich IgG1, IgG2, IgG3 und IgG4, mit unterschiedlichen Schwerketten (γ1, γ2, γ3 bzw. γ4) unterteilt.[1] IgG wird von CD5+-B-Zellen, den überwiegenden Lymphozyten im neonatalen Zellrepertoire, produziert und freigesetzt.[2] Mütterliches IgG ist der einzige Antikörper, der über die Plazenta an den Fötus übertragen wird. Mütterliches IgG immunisiert die Kleinkinder passiv.[3]
Immunogen
Rekombinantes humanes IgG
Anwendung
Das Human-IgG-ELISA-Kit wird zum Bestimmen des gesamten IgG-Antikörperspiegels in Serumproben Neugeborener eingesetzt.[4] Es wird ferner zum Validieren des Mikrokügelchen-Injektionsspektroskopie (μ-BIS – micro-bead injection spectroscopy)-Lab-on-Valve(LOV)-Verfahrens zur Bestimmung des Serumimmunglobulins G (IgG) eingesetzt.[5]
Sonstige Hinweise
Für dieses Produkt ist ein Beispiel-Analysenzertifikat erhältlich.
Bitte geben Sie das Wort Probe in das für die Chargennummer bereitgestellte Textfeld ein.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDB
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Norio Hanata et al.
Frontiers in immunology, 11, 1095-1095 (2020-07-14)
Peptidylarginine deiminase 4 (PAD4), encoded by PADI4, plays critical roles in the immune system; however, its contribution to the pathogenesis of lupus nephritis remains controversial. The pathological roles of PAD4 were investigated in lupus model mice. An imiquimod (IMQ)-induced lupus
Cheryl Yi-Pin Lee et al.
Clinical & translational immunology, 9(4), e1126-e1126 (2020-04-30)
Zika virus (ZIKV) is a mosquito-borne flavivirus that re-emerged in 2015. The association between ZIKV and neurological complications initiated the development of relevant animal models to understand the mechanisms underlying ZIKV-induced pathologies. Transient inhibition of the type I interferon (IFN)
Santa Rasa-Dzelzkaleja et al.
Brain sciences, 10(5) (2020-05-15)
Human herpesviruses (HHV)-6A, HHV-6B and HHV-7 are considered to be involved in the pathogenesis of epilepsy, a common neurological disorder. The objective of this study was to determine the association of roseoloviruses infection with epilepsy. 53 epilepsy patients and 104
Franck P Dupuy et al.
mBio, 10(6) (2019-12-19)
Measuring Envelope (Env)-specific antibody (Ab)-dependent cellular cytotoxicity (ADCC)-competent Abs in HIV+ plasma is challenging because Env displays distinctive epitopes when present in a native closed trimeric conformation on infected cells or in a CD4-bound conformation on uninfected bystander cells. We
Narmeen Mallah et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 860-860 (2020-07-14)
Despite the wide benefits of aspirin and its cost-effectiveness, aspirin prescriptions have been reduced due to idiosyncratic responses in susceptible individuals. Low-dose aspirin and single-nucleotide polymorphisms (SNPs) are independently associated with increased risk of gastrointestinal hemorrhage; however, to-date, no studies
Questions
  1. Is there any specific description of the kit RAB0001? We would like to have s protocol do that we can test the IgG level in the patient sera.
    1 answer
    1. The protocol will be on the lot-specific Certificate of Analysis.
      Please see the example below:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/SigmaABNO/RAB0001_0204I0225.pdf