Merck
EZHAWG504
Millipore
EZ-Pak Filter, 0,45 µm, 50 mm, weiß, Netzaufdruck
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, white filter, gridded filter, General microbiological analysis
Synonym(e):
EZ-Pak® Membranfilter, Membranfilter, Semipermeable Membranen
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Hersteller/Markenname
EZ-Pak®
Filterdurchm.
50 mm
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type cider
sample type sport drink
sample type beer
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
EZ-Pak Filter bestehen aus einer weißen 0,45-μm-Zellulosemischestermembran (MCE) mit Netzaufdruck und einem Durchmesser von 50 mm. Diese Filter zeichnen sich durch hohe Rückgewinnungsraten aus und eignen sich für allgemeine mikrobiologische Untersuchungen. EZ-Pak Membranen und Membranspender revolutionieren die Handhabung von Filtern für die Membranfiltration (MF), indem sie die Vorteile gebrauchsfertiger, steriler, einzeln verpackter Membranen mit einfacher Handhabung verbinden.
Anwendung
Allgemeine mikrobiologische Analyse
Rechtliche Hinweise
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3