Merck
EZHAGG474
Millipore
EZ-Pak® Membranfilter
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, gridded green filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s)
Synonym(e):
EZ-Pak Filter, 0,45 µm, 47mm, weiß, Netzaufdruck, Membranfilter, Semipermeable Membranen
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
gridded filter
gridded green filter
mixed cellulose esters (MCE)
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
hydrophilic
individually wrapped
Hersteller/Markenname
EZ-Pak®
Filterdurchm.
47 mm
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type beer
sample type wine
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
EZ-Pak-Filter bestehen aus Cellulosemischestern (MCE) mit einer Porengröße von 0,45 μm, sind grün, gerastert und haben einen Durchmesser von 47 mm. Die Filter ermöglichen eine hohe Rückgewinnung und sind eher für allgemeine mikrobiologische Untersuchungen geeignet. EZ-Pak-Membranen und Membranspender revolutionieren die Handhabung von Filtern für die Membranfiltration (MF), indem sie die Vorteile gebrauchsfertiger, steriler, einzeln verpackter Membranen mit einfacher Handhabung kombinieren.
Anwendung
Diese Filter finden Anwendung in den Bereichen Kosmetika, Umwelt, Lebensmittel und Getränke und industrielle Qualitätskontrolle. Zur mikrobiologischen Analyse von Bier, Flaschenwasser, Most, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration. Diese Filter werden häufig für die Rückgewinnung von Hefe und Schimmelpilzen aus Proben verwendet
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.