Merck
EZHCWG474
Millipore
EZ-Pak® Membranfilter
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, suitable for bioburden testing
Synonym(e):
Membranfilter, MCE-HCWG-Filter, Semipermeable Membranen
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Hersteller/Markenname
EZ-Pak®
Filterdurchm.
47 mm
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.7 μm pore size
Aufnahme
sample type wine
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type sport drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type food(s)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die weißen EZ-Pak®-Filter bestehen aus Zellulosemischestern (MCEs) und verfügen über eine Porengröße von 0,7 μm, einen Netzaufdruck und einen Durchmesser von 47 mm. Die Filter ermöglichen eine hohe Wiederfindung und sind eher geeignet für allgemeine mikrobiologische Untersuchungen. EZ-Pak®-Membranen und -Membranspender revolutionieren die Handhabung von Filtern für die Membranfiltration (MF), indem sie die Vorteile gebrauchsfertiger, steriler, einzeln verpackter Membranen mit einer einzigartig einfachen Handhabung kombinieren.
Anwendung
Das EZ-Pak®-System eignet sich zur Prüfung von Trink-, Flaschen- und Mineralwasser gemäß internationalen Standards. Diese Filter finden Anwendung in Bereichen wie Klinik, Kosmetika, Umwelt, Lebensmittel & Getränke, industrielle QC und Pharmazeutika. Zur mikrobiologischen Analyse von Bier, Flaschenwasser, Most, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.