Wichtige Dokumente
EX0281
Supelco
Ethanol Solution
70% W/V
Synonym(e):
alcohol
About This Item
UNSPSC-Code:
12352104
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
liquid
Zusammensetzung
Ethanol, 70 % (w/v)
Water, 28-32 % (v/v)
Farbe
colorless
Übergangstemp.
flash point 10.6 °C
Dichte
0.8750-0.8850  g/mL at 20 °C
Format
mixture
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ethanol Solution 70% W/V (in H2O) can be used as:,·      
  • An extraction solvent for the extraction of phenolic compounds.
  • A dehydrating reagent in tissue processing protocol.
Hinweis zur Analyse
ColorColorlessDenatured alcohol content68-72% by volDensity at 20°C0.8750-0.8850g/mLFormClear liquidWater content28-32% by vol
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
51.1 °F
Flammpunkt (°C)
10.6 °C