Alle Fotos(1)
Key Documents
EHRP-3
Sigma-Aldrich
Enzyme Solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.84
Qualitätsniveau
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable