CX1050
Chloroform
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonym(e):
Trichloromethane, Chloroform, Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Agentur
meets USP/NF
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
160 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% Water (H2O)
≤0.05 ppm Lead (Pb)
Abdampfrückstand
≤5 ppm
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−63 °C (lit.)
Löslichkeit
8 g/L
Dichte
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
UV-Absorption
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.25
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 270 nm Amax: ≤0.05
λ: 290-400 nm Amax: ≤0.01
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Meets ACS Specifications.Stabilized with Alkene.
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash