Merck
CS40MS02H1
Millipore
Clarisolve® Tiefenfilter
High-density cell cultures
Synonym(e):
Clarisolve 40 μm Lab Scale Depth Filters, 0.027 m2 (0.29 ft2)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Clarisolve®
Parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Höhe
14 cm (5.3 in.)
Länge
22 cm (8.5 in.)
Breite
9.4 cm (3.7 in.)
Filtrationsfläche
0.027 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
0.9-1.2 μg/L
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
0.91 – 1.29 μS/cm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Anwendung
Zellkulturen hoher Dichte
Spezifikationen
Filtergrad: 40MS
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Die Integrität bleibt nach 2 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Hinweis zur Analyse
Rückstand des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC): Nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und 10-minütigen Spülen mit Reinwasser bei einer Fließrate von 600 l/min. Am Ende der Spülung wurde eine Probe für typische TOC-Werte entnommen.
Rückstand des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC): TOC für 60HX-Medien laut Messung unterhalb der Nachweisgrenzen.
Rechtliche Hinweise
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Multi column chromatography has the benefit of using less resin, increasing productivity, and enabling continuous processing. Learn more in this technical article.