Merck
CS60HX02H1
Millipore
Clarisolve 60-µm-Tiefenfilter, Labormaßstab, 0,027 m2 (0,29 ft2
High-density cell cultures
Synonym(e):
Clarisolve® Tiefenfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
TPE seal
polypropylene
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Clarisolve®
Parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Höhe
14 cm (5.3 in.)
Länge
22 cm (8.5 in.)
Breite
9.4 cm (3.7 in.)
Filtrationsfläche
0.027 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
≤0.15 μS/cm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Anwendung
Zellkulturen mit hoher Dichte
Spezifikationen
Filtergrad: 60HX
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Die Integrität bleibt nach 2 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Hinweis zur Analyse
Rest des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC): Laut Messung unterhalb der Nachweisgrenzen.
Rechtliche Hinweise
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13